Beskrivelse
- 2 nipler (POM) på R3/8 tommer udvendigt gevind og 2 koblinger (PSU) på DN 10 slangenippel
Tekniske data
Tekniske data
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med (udstyr) | Microsart e.jet overførselspumpe |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Type | Stik |