Få mere at vide
Sartorius™ Microsart™ ATMP Mycoplasma
Artikelnummer. 15403884 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Produkttype:
Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP)
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
15403884 Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP) 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 15403884 Leverandør Sartorius™ Leverandørnr. SMB951003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5705.00 DKK
    5077.03 DKK / 1 sæt
    Spare 627.97 DKK
    11% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Mycoplasma-forureningskilder kan variere og være svære at spore. Almindelige kilder omfatter menneskelig forurening og kontamineret laboratorieudstyr. De Microsart™ ATMP Mycoplasma er din perfekte løsning til at udføre Mycoplasma-testning af cellebaserede terapier.
Hurtig påvisning af Mycoplasma-kontamination i Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP) er meget vigtig. Med Microsart™ ATMP Mycoplasma, testtiden kan reduceres fra uger til kun tre timer. Derudover TaqMan™ probe tilføjer høj specificitet til PCR-systemet og minimerer resultatfortolkning. De Microsart™ ATMP Mycoplasma er blevet effektivt valideret i henhold til EP 2.6.7 i kombination med EP 2.6.21 med hensyn til detektionsgrænsen for alle listede Mycoplasma-arter, specificitet og robusthed for autologe celletransplantationer (f.eks. chondrocytter).
Effektive anvendelser Mycoplasma er til stede i de fleste cellekulturfaciliteter og vævskulturlaboratorier. Det anslås, at Mycoplasma er ansvarlig for op til 60 % af cellekulturkontaminationen. De Microsart™ ATMP Mycoplasma real-time PCR kit er specielt designet til hospitaler, institutioner og virksomheder, der er involveret i at teste Mycoplasma kontaminering i henhold til EP 2.6.7 i cellebaserede terapeutiske midler. Det kan bruges til direkte at detektere Mollicutes (Mycoplasma, Acholeplasma, Spiroplasma) i cellekulturer og cellekultur-afledte biologiske stoffer, ATMP'er.
High Performance Mycoplasma detekteres eksplicit ved at amplificere en meget konserveret rRNA-operon, eller mere præcist, en 16S rRNA-kodende region i mycoplasma-genomet. Den mycoplasma-specifikke amplifikation detekteres ved 520 nm (FAM™ kanal). Sættet indeholder en klar til brug Mastermix indeholdende polymerase, primere og FAM™ - og ROX™ - mærkede prober, som tillader specifik påvisning af mollicute arter og en intern kontrol. En detektionsgrænse på mindre end 10 CFU/mL for alle Mycoplasma-arter nævnt i den europæiske farmakopé opfylder kravene til sensitivitet og specificitet og robusthed.
Forebyggelse af kontaminering Sættet indeholder dUTP i stedet for dTTP, så der er mulighed for at nedbryde amplikoner fra tidligere analyser ved hjælp af uracil-DNA glycosylase (UNG). Således kan forekomsten af falsk-positive resultater minimeres. UNG er ikke inkluderet i sættet. Den interne amplifikationskontrol detekterer falsk-negative resultater på grund af PCR-hæmmere eller ukorrekt DNA-ekstraktion. Det interne kontrol-DNA kan tilføjes direkte til PCR-masterblandingen for at fungere som en PCR-kontrol eller overvåge ekstraktionsprocessen. Forstærkningen af den interne kontrol detekteres ved 610 nm (ROX™ kanal). Ved at bruge uracil-DNA-glycosylase (UNG), indeholder sættet dUTP i stedet for dTTP for at nedbryde amplikoner fra tidligere analyse ved at bruge uracil-DNA-glycosylase (UNG). Dette minimerer forekomsten af falsk-positive resultater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP)
Servicetilbud Uddannelse