Beskrivelse
- Anvendes til isolering af genomisk DNA fra forskellige typer prøvemateriale
- Kompatibel med Microsart™ Mycoplasma AMP, Research qPCR-sæt
- Følsom og robust påvisning af Mycoplasma i testprøver
Overholdelse
EP 2.6.7
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Prøvetype | Cellekultursupernatanter |
| Til brug med (applikation) | Mycoplasma påvisning |
| Inkluderer | Buffere, opsamlingsrør, prøveopbevaringsrør |
| Produkttype | Ekstraktionssæt |
| Mængde | 50 kolonner/sæt |
| Prøvevolumen | 200 μL |
| Arter | Mycoplasma |
| Mål | DNA |