Få mere at vide
Buerkle™ V4A MicroSampler Head
Artikelnummer. 10721961
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
0,2 ml
0,5 ml
50 pmol RNA pr. reaktion
2 ml
5 ml
10 ml
Til brug med (udstyr):
12 mm dia. MicroSampler rør
25 mm dia. MicroSampler rør
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Til brug med (udstyr) unitSize
10721961 0,2 ml 12 mm dia. MicroSampler rør Hver
10625761 0,5 ml 12 mm dia. MicroSampler rør Hver
10731961 2 ml 12 mm dia. MicroSampler rør Hver
10676331 50 pmol RNA pr. reaktion 25 mm dia. MicroSampler rør Hver
10581731 5 ml 25 mm dia. MicroSampler rør Hver
10591731 10 ml 25 mm dia. MicroSampler rør Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10721961 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53070102
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Buerkle™ V4A MicroSampler Head er udskiftelige med forskellige spidser og volumener.
  • Udskiftelig
  • Giver mulighed for at bruge spidser med forskellig volumen
  • Rustfrit stål AISI 316L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Hoveder
Materiale Rustfrit stål (V4A)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Oversigt Gå til MicroSampler
Kapacitet (metrisk) 0,2 ml
Til brug med (applikation) Til prøveudtagning af små mængder pulver
Til brug med (udstyr) 12 mm dia. MicroSampler rør