Få mere at vide
Buerkle™ V4A MicroSampler Head
Kapacitet (metrisk):
0,2 ml
0,5 ml
50 pmol RNA pr. reaktion
2 ml
5 ml
10 ml
Til brug med (udstyr):
12 mm dia. MicroSampler rør
25 mm dia. MicroSampler rør
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Udskiftelig
- Giver mulighed for at bruge spidser med forskellig volumen
- Rustfrit stål AISI 316L
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | MicroSampler hoved |
| Materiale | Rustfrit stål (V4A) |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Oversigt | Gå til MicroSampler |
| Kapacitet (metrisk) | 0,5 ml |
| Til brug med (applikation) | Til prøveudtagning af små mængder pulver |
| Til brug med (udstyr) | 12 mm dia. MicroSampler rør |