Få mere at vide
Buerkle™ V4A MicroSampler Head
Artikelnummer. 10591731
Kapacitet (metrisk):
0,2 ml
0,5 ml
50 pmol RNA pr. reaktion
2 ml
5 ml
10 ml
Til brug med (udstyr):
12 mm dia. MicroSampler rør
25 mm dia. MicroSampler rør
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10591731
Brand: Buerkle™ 53070210
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Buerkle™ V4A MicroSampler Head er udskiftelige med forskellige spidser og volumener.
  • Udskiftelig
  • Giver mulighed for at bruge spidser med forskellig volumen
  • Rustfrit stål AISI 316L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype MicroSampler hoved
Materiale Rustfrit stål (V4A)
Autoklaverbar Autoklaverbar
Oversigt Gå til MicroSampler
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Til brug med (applikation) Til prøveudtagning af små mængder pulver
Til brug med (udstyr) 25 mm dia. MicroSampler rør