Få mere at vide
Vileda Professional™ MicroRoll Tør kontrollerede miljøer
Artikelnummer. 17852506
Skift visning
Dimensioner (L x B):
14 x 10 tommer
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
17852506 14 x 10 tommer
1 options
Artikelnummer. 17852506 Leverandør Vileda Professional™ Leverandørnr. 149146
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2105.00 DKK
    1771.61 DKK / Pakke med 4
    Spare 333.39 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 18-12-2026
De MicroRoll wipe er en letvægts mikrofiberserviet, der leverer enestående høj styrke med lav fnugrengøringsevne. Ingen grund til at investere i vaskefaciliteter, og personalet behøver ikke at ændre deres nuværende rengøringspraksis, hvilket resulterer i forbedret rengøring uden yderligere arbejdsbyrde.
  • Velegnet til rengøring af renrum og kontrolleret miljø
  • Engangs mikrofiberklud
  • Stribefri overfladerengøring på overflader af rustfrit stål, glas og spejl
  • Høje restfjernelsesegenskaber
  • Lav fnug
  • Høj trækstyrke og rivebestandighed
  • Designet til brug i renrumsklassen ISO 7 til 9 (GMP C/D)
Tekniske data
Produkttype Renrumsvisker
Længde (engelsk) 14''
Længde (metrisk) 35 cm
Bredde (engelsk) 10 tommer
Bredde (metrisk) 25 cm
Materiale Polyester, polyamid
Engangs Engangsbrug
Dimensioner (L x B) 14 x 10 tommer