Få mere at vide
Cole-Parmer™ Micropump™ A-mount sugesko pumpehoved
Artikelnummer. 15102886 Shop alle Masterflex produkter
Skift visning
Hastighed:
800 omdr./min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Hastighed Pakningsstørrelse
15102886 800 omdr./min. Hver
1 options
Artikelnummer. 15102886 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 0700225
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12860.00 DKK
    10487.32 DKK / Pakke med 1
    Spare 2372.68 DKK
    18% Slukket
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Magnetisk drevne, præcisionsgearede pumpehoveder giver jævn, præcis, pulsløs væsketilførsel. Cole-Parmer™ Micropump™ A-mount sugesko pumpehoveder giver højere leveringstryk og overlegen spædeydelse.
  • Magnetisk drev og statiske tætninger holder væsker sikkert inde og potentielle forurenende stoffer ude
  • Kemisk resistente materialer håndterer en bred vifte af materialer (på grund af våde dele)
  • Pumpehovederne er kompakte og nemme at servicere
  • Modulært design giver fleksibiliteten til at konfigurere til dit specifikke behov
  • Servicesæt inkluderer: gear, sugesko, akseltætninger og fjedre
Tekniske data
Oversigt Micropump L21834 A-monteret sugesko pumpehoved; SS/Grafit/PTFE; 0,017 ml/omdr
Flowhastighed 0,85 til 85 ml/min. (0,017 ml/omdr.)
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 121 °C
Maks. Driftstemperatur (engelsk) 250 °F
Min. Driftstemperatur (engelsk) -50 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -46 °C
Rotor materiale Kulstof grafit
Hastighed 800 omdr./min.
Etui materiale Rustfrit stål (316)