Få mere at vide
Berkshire™ MicroPolx™ 4000-HK
Artikelnummer. 16428103 Shop alle Berkshire produkter
Dimensioner (L x B):
23 x 23 cm
Artikelnummer. 16428103
Brand: Berkshire™ MP4000HP090910
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MicroPolx™ 4000-HP er en renrumsvisker med forseglet kant, der anbefales til ISO Klasse 4 og derover miljøer sammensat af 80% polyester og 20% nylon microdenier strikket fiber.
Denne kombination af egenskaber giver MicroPolx 4000 HP med det høje niveau af renlighed, slidstyrke og kemisk kompatibilitet, der kræves til ISO Klasse 3 og højere miljøer og applikationer, der kræver kritisk kontrol af forurenende stoffer kombineret med overlegen ydeevne. Den tilbyder enestående renserieffektivitet til de mest følsomme overflader.
Tekniske data
Materiale polyester, Nylon
Konstruktion Mikrofiber
Kanter Ultralydsforseglet
Dimensioner (L x B) 23 x 23 cm
Certificeringer/overholdelse (Europa) ISO Klasse 4 - 5, Renrumsklasse 10 - 100, EU-klasse B/C/D