Få mere at vide
Berkshire™ MicroPolx™ 2750 Microdenier visker
Shop alle Berkshire produkter
Dimensioner:
23 x 23 cm (9 x 9 tommer)
Beskrivelse
- Ultrafint mikrofibergarn øger overfladearealet og giver overlegen aftørringseffektivitet
- Kileformet fibertværsnit løfter, fanger og fjerner partikler fra kritiske overflader
- Rengør effektivt med mindre brug af opløsningsmiddel end traditionelle vinduesviskere
- Fjerner olieholdigt snavs med lidt eller ingen brug af opløsningsmiddel
- Blød hånd og ikke-slibende ultralydsforseglet kant er fremragende til følsomme eller ridsetilbøjelige overflader
- Kontinuerlige filamentgarner og stram strikkonstruktion giver fremragende slidstyrke og lav fiberafgivelse
- Kemisk kompatibel med IPA og andre almindeligt anvendte opløsningsmidler
Tekniske data
Tekniske data
| Dimensioner | 23 x 23 cm (9 x 9 tommer) |
| Produkttype | Flad hovedmoppebetræk |
| Længde (engelsk) | 9 tommer |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Længde (metrisk) | 23 cm |
| Bredde (metrisk) | 23 cm |
| Bredde (engelsk) | 9 tommer |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polyester, Syntetisk mikrofiber |