Få mere at vide
Berkshire™ MicroPolx™ 2750 Microdenier visker
Artikelnummer. p-200022127 Shop alle Berkshire produkter
Dimensioner:
23 x 23 cm (9 x 9 tommer)
Artikelnummer. 17826997
Brand: Berkshire™ MPX2750.0909.10
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
MicroPolx™ 2750 er en renrumsvasket polyester/nylon mikrofiberstrikket visker.
  • Ultrafint mikrofibergarn øger overfladearealet og giver overlegen aftørringseffektivitet
  • Kileformet fibertværsnit løfter, fanger og fjerner partikler fra kritiske overflader
  • Rengør effektivt med mindre brug af opløsningsmiddel end traditionelle vinduesviskere
  • Fjerner olieholdigt snavs med lidt eller ingen brug af opløsningsmiddel
  • Blød hånd og ikke-slibende ultralydsforseglet kant er fremragende til følsomme eller ridsetilbøjelige overflader
  • Kontinuerlige filamentgarner og stram strikkonstruktion giver fremragende slidstyrke og lav fiberafgivelse
  • Kemisk kompatibel med IPA og andre almindeligt anvendte opløsningsmidler
Tekniske data
Dimensioner 23 x 23 cm (9 x 9 tommer)
Produkttype Flad hovedmoppebetræk
Længde (engelsk) 9 tommer
Sterilitet Ikke steril
Længde (metrisk) 23 cm
Bredde (metrisk) 23 cm
Bredde (engelsk) 9 tommer
Engangs Engangsbrug
Materiale Polyester, Syntetisk mikrofiber