Få mere at vide
Invitrogen™ Mikroplader til fluorescensbaserede analyser
Artikelnummer. p-200089241
Antal Wells:
96
Mængde:
10 plader
30 tallerkener
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 15329413
Brand: Invitrogen™ M33089
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Optimeret til fluorescens-baserede applikationer
Molekylære sonder® 96-brønds mikroplader til fluorescensbaserede assays er sortvæggede, klarbundede 96-brønds mikroplader, der minimerer brønd-til-brønd krydstale og autofluorescens og er derfor optimeret til fluorescensbaserede applikationer. Disse plader er kompatible med standard fluorescens mikropladelæsere og tilbydes i en praktisk 10-pak størrelse til de tidspunkter, hvor der kun kræves nogle få analyseplader.
  • Sortvæggede, klarbundede 96-brønds mikroplader, der minimerer brønd-til-brønd krydstale og autofluorescens
  • Kompatibel med standard fluorescens mikropladelæsere
  • Pakket i en praktisk 10-pak størrelse
Celleanalyse, cellemetabolisme, cellelevedygtighed, spredning og funktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Ingen stregkode
Format Standard
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Array 8 x 12
Autoklaverbar Not Autoclavable
Emballage 10-plader
Produktlinje Invitrogen
Farve Ryd bund, Sort
Engangs Engangsbrug
Produkttype Microplates
Til brug med (udstyr) Mikropladelæsere
Materiale Polystyren
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 200μ L
Sterilitet Ikke steril
Well Shape Flad bund (F-brønd)
Mængde 10 plader