Få mere at vide
Invitrogen™ Mikroplader til fluorescensbaserede analyser
Artikelnummer. 30274967
Skift visning
Antal Wells:
96
384
Mængde:
10 plader
30 Plader
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal Wells Mængde Pakningsstørrelse
30274967 96 30 Plader -
15329413 96 10 plader Pakke med 10
18832653 384 10 plader -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30274967 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. M33090
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Optimeret til fluorescens-baserede applikationer
Molekylære sonder® 96-brønds mikroplader til fluorescensbaserede assays er sortvæggede, klarbundede 96-brønds mikroplader, der minimerer brønd-til-brønd krydstale og autofluorescens og er derfor optimeret til fluorescensbaserede applikationer. Disse plader er kompatible med standard fluorescens mikropladelæsere og tilbydes i en praktisk 10-pak størrelse til de tidspunkter, hvor der kun kræves nogle få analyseplader.
Egenskaber ved mikropladerne til fluorescensbaserede analyser inkluderer:
  • Sortvægget design—minimerer overtalning og autofluorescens fra godt til
  • Klar-bund-brønde—muliggør optimal fluorescensdetektion
  • Kompatibilitet—egnet til standard fluorescens-mikropladelæsere
  • Optimeret til fluorescens mikroplade-assays, —ideelle til kvantificering af nukleinsyrer (f.eks. Quant-iT-assays)
  • Fleksible formater—tilgængelige i 96- og 384-brøndskonfigurationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Stregkode Ingen stregkode
Format Standard
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Array 8 x 12
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Emballage 30-pladerne
Produktlinje Invitrogen
Farve Klar bund, Sort
Engangs Engangsbrug
Produkttype Mikroplader
Materiale Polystyren
Antal Wells 96
Volumen (metrisk) Virker 200 μl
Sterilitet Ikke steril
Well Shape Flad bund (F-brønd)
Til brug med (applikation) Kvantificering af nukleinsyrer
Mængde 30 Plader