Få mere at vide
Invitrogen™ Mikroplader til fluorescensbaserede analyser
Description
Molekylære sonder® 96-brønds mikroplader til fluorescensbaserede assays er sortvæggede, klarbundede 96-brønds mikroplader, der minimerer brønd-til-brønd krydstale og autofluorescens og er derfor optimeret til fluorescensbaserede applikationer. Disse plader er kompatible med standard fluorescens mikropladelæsere og tilbydes i en praktisk 10-pak størrelse til de tidspunkter, hvor der kun kræves nogle få analyseplader.
Egenskaber ved mikropladerne til fluorescensbaserede analyser inkluderer:
- Sortvægget design—minimerer overtalning og autofluorescens fra godt til
- Klar-bund-brønde—muliggør optimal fluorescensdetektion
- Kompatibilitet—egnet til standard fluorescens-mikropladelæsere
- Optimeret til fluorescens mikroplade-assays, —ideelle til kvantificering af nukleinsyrer (f.eks. Quant-iT-assays)
- Fleksible formater—tilgængelige i 96- og 384-brøndskonfigurationer
Specifications
Specifications
| Stregkode | Ingen stregkode |
| Format | Standard |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Array | 16 x 24 |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Emballage | 10-pladerne |
| Produktlinje | Invitrogen |
| Farve | Klar bund, Sort |
| Engangs | Engangsbrug |
| Produkttype | Mikroplader |
| Show More |