Få mere at vide
Invitrogen™ Mikroplader til fluorescensbaserede analyser
Beskrivelse
Molekylære sonder® 96-brønds mikroplader til fluorescensbaserede assays er sortvæggede, klarbundede 96-brønds mikroplader, der minimerer brønd-til-brønd krydstale og autofluorescens og er derfor optimeret til fluorescensbaserede applikationer. Disse plader er kompatible med standard fluorescens mikropladelæsere og tilbydes i en praktisk 10-pak størrelse til de tidspunkter, hvor der kun kræves nogle få analyseplader.
- Sortvæggede, klarbundede 96-brønds mikroplader, der minimerer brønd-til-brønd krydstale og autofluorescens
- Kompatibel med standard fluorescens mikropladelæsere
- Pakket i en praktisk 10-pak størrelse
Celleanalyse, cellemetabolisme, cellelevedygtighed, spredning og funktion
Tekniske data
Tekniske data
| Stregkode | Ingen stregkode |
| Format | Standard |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Emballage | 10-plader |
| Produktlinje | Invitrogen |
| Farve | Ryd bund, Sort |
| Engangs | Engangsbrug |
| Produkttype | Mikroplader |
| Vis mere |