Få mere at vide
Grant Instruments™ Microplate Thermoshaker
Artikelnummer. 15430484
Skift visning
Model-:
PHMP
PHMP-100
PHMP-4
Holder:
2 x 96- eller 364-brønds mikroplader
4 x 96- eller 364-brønds mikroplader
Dybde (metrisk):
250 mm
260 mm
390 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Holder Dybde (metrisk) Pakningsstørrelse
15430484 PHMP-100 2 x 96- eller 364-brønds mikroplader 260 mm Hver
12925511 PHMP 2 x 96- eller 364-brønds mikroplader 250 mm -
11481038 PHMP-4 4 x 96- eller 364-brønds mikroplader 390 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15430484 Leverandør Grant Instruments™ Leverandørnr. PHMP100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15002.16 DKK
    13970.36 DKK / Pakke med 1
    Spare 1031.80 DKK
    6% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-10-2026
Kan bruges med alle typer mikroplader med standarddybde og har tre instrumenter i ét for maksimal alsidighed og effektivitet. Grant Instruments™ Microplate Thermoshaker giver fremragende temperaturensartethed på tværs af platformen og mikropladerne.
  • Temperaturindstillingsområde: + 25°C til 100°C
  • Temperaturstabilitet ±0,1°C, temperaturensartethed ±0,2°C på grund af tovejs-varmesystemet (platform og låg)
  • Rystehastighed: 250 til 1200 rpm
  • Hurtig opvarmning
  • Kontinuerlig eller tidsindstillet drift med alarmsummen og automatisk slukning
  • Vælg mellem to modeller med kapacitet til to (PHMP) eller fire (PHMP-4) 96- eller 384-brønds mikroplader
  • Det opvarmede låg dækker fuldstændigt den flade varmeplade for at give tovejs-opvarmning og fremragende temperaturstabilitet og ensartethed, samtidig med at det forhindrer kondensering
  • Kombination af tovejs-opvarmning og kraftig orbital rysteevne producerer det maksimale udbytte ved inkubationer
  • Meget nem at betjene med enkel indstilling af temperatur, rystehastighed og tid via trykknapper og 2-linjers LCD-statusskærm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Orbit 2 mm
Hastighedsområde 250 til 1200 rpm
Elektriske krav 120/230 V, 50/60 Hz
Temperaturområde (metrisk) Omgivende +5 til 100 °C
Holder 2 x 96- eller 364-brønds mikroplader
Temperaturindstilling 25 °C til 100 °C
Temperaturensartethed 0,25 ved 37 °C
Dybde (metrisk) 260 mm
Højde (metrisk) 125 mm
Bredde (metrisk) 270 mm
Vægt (metrisk) 5.9 kg
Model- PHMP-100
Vise 2 linjer x 16 tegn LCD
Antal stillinger 2
Timer rækkevidde 1 min. til 96 timer (1 min. trin)