Indeholder
Mikropladeklemmer m. 4 pladser på aluminiumsplatform
- Variabel rystehastighed: 150 til 1000 rpm
- Hurtig og nem montering eller enhver mikroplade af standarddybde
- Kontinuerlig eller tidsindstillet drift, med automatisk slukning
- Skærmen viser de sidst anvendte indstillinger, selv efter at strømmen er slukket.
- Fortsæt driften med den sidst indstillede hastighed og den resterende tid, når strømmen er genoprettet.
- Driftstemperatur 5°C til 40°C muliggør brug i køleskabe, kølerum og ikke-CO2-inkubatorer
- Rummer op til fire mikroplader
- Brugsvenlig elektronisk timer sikrer nøjagtig nedtælling og gentagelighed af tidsfølsomme inkubationer
Tekniske data
Tekniske data
| Orbit | 2.5 mm |
| Bæreevne (metrisk) | 5 kg |
| Hastighedskontrol nøjagtighed | Hastighedsnøjagtighed: ±1 rpm |
| Hastighedsområde | 150 til 1000 rpm |
| Spænding | 100 til 240 V |
| Temperaturområde (metrisk) | 5 °C til 40 °C |
| Produkttype | Microplate Shaker |
| Stiktype | EU-, UK-, CN-stik |
| Materiale | Aluminiumplatform |
| Dimensioner (LxB) Platform | 320 x 260 mm |
| Vis mere |