Få mere at vide
Cytiva Mikropladeforseglinger
Beskrivelse
Selvklæbende med inert klæbemiddel. Whatman™ Mikropladeforseglinger forhindrer spild og reducerer prøvefordampning.
- Styrer fugtigheden og reducerer fordampning af prøver.
- Forhindrer spild og forurening.
- Kolde tætninger er selvklæbende med inert klæbemiddel.
- Varmeforseglinger fås i en klar polyester- eller aluminiumsfolie.
- Varmeforseglinger er kun til polypropylen-mikroplader og påføres med varme og tryk.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Materiale | Polyester |
| nr. pr. pakke | 100 stk |
| Til brug med (applikation) | Bruges til at kontrollere fugtighed og reducere fordampning af prøver |
| Produkttype | Tynd koldforseglingsfilm med klæbende bagside |
| Tykkelse | 0.05 mm |