Få mere at vide
Thermo Scientific™ Microplate Rotor for Thermo Scientific Sorvall™ Legend™ Mach 1.6™/1.6R Centrifuges
Artikelnummer. 10533633 Shop alle Thermo Scientific produkter
Maks. Hastighed:
4.400 omdr./min.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10533633
Brand: Thermo Scientific™ 75002010
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Indeholder
Rotor and lid
For use with Legend Mach 1.6 and 1.6R Centrifuges.
  • Capacity: Four microplates or two deepwell plates
  • Max. Speed/RCF: 4400rpm/3355 × g
  • Biocontainment-approved with optional lid 75-002-011 (Sold separately, in pairs)
  • Microplates sold separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type MP 3300 Microplate Rotor
Maks. RCF 3,355 x g
Maks. Hastighed 4.400 omdr./min.