Få mere at vide
Thermo Scientific™ Verifikationsplader til mikropladelæser
Artikelnummer. p-8907000 Shop alle Thermo Scientific produkter
Produkttype:
Multiskan Verifikationsplade, 16 bølgelængder
Multiskan Verifikationsplade, 8 bølgelængder
Spektrofotometrisk verifikationsplade
Verifikationsplade
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11958995
Brand: Thermo Scientific™ 24072800
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Thermo Scientific Mikropladelæser-verifikationsplader er dedikerede ydelsesverifikationssystemer, der hjælper med at verificere og dokumentere de vigtigste præstationsparametre for Thermo Scientific Multiskan FC, Multiskan Himmel, Luminoskan , Fluoroskan FL, og Varioskan LUX .
Funktioner:
  • Bredt bølgelængdeområde på 340 til 850 nm
  • Hurtig aflæsning af både 96- og 384-brøndsplader
  • Rystning og inkubation op til 50°C til temperaturkritiske assays
  • Brugervenlighed via den store farveskærm og en række forskellige sprogversioner
  • Overlegen brugervenlighed og logisk arbejdsgang med Thermo Scientific™ SkanIt™-software
  • USB-port for nem dataoverførsel
Anbefalet til:
Immunoassays (ELISA), proteinassays, endotoksiner, cytotoksicitet og proliferationsassays, enzymassays, vækstkurver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Multiskan Verifikationsplade, 8 bølgelængder
Til brug med (udstyr) Multiskan FC
Plade Type Verifikationsplade
Produktlinje Multiskan
Inkluderer NPL (National Physical Laboratory) sporbar Multiskan™
Verifikationsplade Kalibreringscertifikat
USB hukommelsesenhed inkl SkanIt™ softwaresessioner og referencefiler
Bæretaske til Multiskan™ Verifikationsplade
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.