Få mere at vide
Thermo Scientific™ Verifikationsplader til mikropladelæser
Artikelnummer. 32096685 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Produkttype:
Lumiwell luminometrisk verifikationsplade (Lum)
Multifunktionel verifikationsplade (Abs+Fl)
Multiskan Verifikationsplade (Abs), 16 bølgelængder
Multiskan Verifikationsplade (Abs), 8 bølgelængder
Spektrofotometrisk Verifikationsplade (Abs)
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
32096685 Multifunktionel verifikationsplade (Abs+Fl) -
11958995 Multiskan Verifikationsplade (Abs), 8 bølgelængder Hver
17104669 Multiskan Verifikationsplade (Abs), 16 bølgelængder -
12463458 Lumiwell luminometrisk verifikationsplade (Lum) Hver
11560715 Spektrofotometrisk Verifikationsplade (Abs) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 32096685 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. N03394M2
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Thermo Scientific™ Mikropladelæser-verifikationsplader er designet til at være praktiske løsninger til at verificere og dokumentere den optiske ydeevne af kompatible Thermo Scientific™ mikropladelæsere.
Thermo Scientific™ Mikropladelæser-verifikationsplader er designet til at være praktiske løsninger til at verificere og dokumentere den optiske ydeevne af kompatible Thermo Scientific™ mikropladelæsere. Porteføljen inkluderer muligheder for fotometrisk, fluorometrisk og luminometrisk ydeevneverifikation, hvilket hjælper laboratorier med at bevare tillid til målekvalitet og instrumentkonsistens over tid.
Tilgængelige verifikationsplader
  • Multifunktionel verifikationsplade (N03394M2): Verificerer fotometrisk og fluorometrisk ydeevne. Kompatibel med Varioskan™ LUX, Varioskan™ ALF og Multiskan™ SkyHigh-læsere. Understøttede tests afhænger af instrumentmodellen og kan inkludere fotometrisk nøjagtighed, præcision, bølgelængdenøjagtighed (verificerer samtidig fluorometrisk excitationsbølgelængdenøjagtighed) og strølys. Med fluorometri kan både top- og bundfølsomhed samt nøjagtighed af fluorescensemissionsbølgelængder verificeres.
  • Spektrofotometrisk verifikationsplade (N03394): Bekræfter fotometrisk nøjagtighed, præcision, linearitet, bølgelængdenøjagtighed og strøet lys. Kompatibel med Varioskan™ LUX, Varioskan™ ALF og Multiskan™ SkyHigh-læsere.
  • Multiskan Verifikationsplade, 8 bølgelængder (24072800) eller 16 bølgelængder (24072805): Verificerer fotometrisk ydeevne over 8 eller 16 bølgelængder. Kompatibel med Multiskan™ Ease (24072800) og Multiskan™ FC (24072800 eller 24072805) læsere.
  • Lumiwell luminometrisk verifikationsplade (2806460): Giver en uafhængig reference til relativ lysenhed til luminometrisk ydeevneverifikation. Kompatibel med Varioskan™ LUX ALF-læsere Varioskan™.
Verifikationspladerne inkluderer certificerede optiske referencematerialer, der er passende for den understøttede detektionsteknologi. Fotometriske referenceværdier kan spores til standarder fra National Physical Laboratory (NPL, UK) og/eller National Institute of Standards and Technology (NIST, USA), som angivet for hvert produkt. Et kalibreringscertifikat leveres for at understøtte verifikationsdokumentation.
Produkterne inkluderer færdigbrugte softwaresessioner, der Thermo Scientific™ SkanIt™ automatisk indlæser resultater til Microsoft™ Excel™ dataanalyseskabelonfiler for at forenkle måling, resultatevaluering og dokumentation.
Nøglefunktioner
  • Muligheder for fotometrisk, fluorometrisk og luminometrisk verifikation
  • Understøtter rutinemæssig performanceverifikation og dokumentation
  • Certificerede referenceværdier til pålidelig resultatevaluering
  • Designet til kompatible Thermo Scientific™ mikropladelæsere
  • Forudkonfigurerede SkanIt softwaresessioner og analysefiler inkluderet
Inkluderer:
  • Verifikationsplade
  • Kalibreringscertifikat
  • Verifikationspladeadapter, hvor det kræves
  • USB Drev med sessioner, reference- og dataanalyseskabelonfiler
Beskyttende bæretaske
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Multifunktionel verifikationsplade (Abs+Fl)
Til brug med (udstyr) Varioskan ALF, Varioskan LUX, Multiskan Skyhigh
Plade Type Verifikationsplade
Inkluderer NPL/NIST sporbar verifikationsplade, kalibreringscertifikat, adapter, referencefiler, USB bæretaske
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.