Beskrivelse
Thermo Scientific™ Mikropladelæser-verifikationsplader er designet til at være praktiske løsninger til at verificere og dokumentere den optiske ydeevne af kompatible Thermo Scientific™ mikropladelæsere. Porteføljen inkluderer muligheder for fotometrisk, fluorometrisk og luminometrisk ydeevneverifikation, hvilket hjælper laboratorier med at bevare tillid til målekvalitet og instrumentkonsistens over tid.
Tilgængelige verifikationsplader
- Multifunktionel verifikationsplade (N03394M2): Verificerer fotometrisk og fluorometrisk ydeevne. Kompatibel med Varioskan™ LUX, Varioskan™ ALF og Multiskan™ SkyHigh-læsere. Understøttede tests afhænger af instrumentmodellen og kan inkludere fotometrisk nøjagtighed, præcision, bølgelængdenøjagtighed (verificerer samtidig fluorometrisk excitationsbølgelængdenøjagtighed) og strølys. Med fluorometri kan både top- og bundfølsomhed samt nøjagtighed af fluorescensemissionsbølgelængder verificeres.
- Spektrofotometrisk verifikationsplade (N03394): Bekræfter fotometrisk nøjagtighed, præcision, linearitet, bølgelængdenøjagtighed og strøet lys. Kompatibel med Varioskan™ LUX, Varioskan™ ALF og Multiskan™ SkyHigh-læsere.
- Multiskan Verifikationsplade, 8 bølgelængder (24072800) eller 16 bølgelængder (24072805): Verificerer fotometrisk ydeevne over 8 eller 16 bølgelængder. Kompatibel med Multiskan™ Ease (24072800) og Multiskan™ FC (24072800 eller 24072805) læsere.
- Lumiwell luminometrisk verifikationsplade (2806460): Giver en uafhængig reference til relativ lysenhed til luminometrisk ydeevneverifikation. Kompatibel med Varioskan™ LUX ALF-læsere Varioskan™.
Verifikationspladerne inkluderer certificerede optiske referencematerialer, der er passende for den understøttede detektionsteknologi. Fotometriske referenceværdier kan spores til standarder fra National Physical Laboratory (NPL, UK) og/eller National Institute of Standards and Technology (NIST, USA), som angivet for hvert produkt. Et kalibreringscertifikat leveres for at understøtte verifikationsdokumentation.
Produkterne inkluderer færdigbrugte softwaresessioner, der Thermo Scientific™ SkanIt™ automatisk indlæser resultater til Microsoft™ Excel™ dataanalyseskabelonfiler for at forenkle måling, resultatevaluering og dokumentation.
Nøglefunktioner
- Muligheder for fotometrisk, fluorometrisk og luminometrisk verifikation
- Understøtter rutinemæssig performanceverifikation og dokumentation
- Certificerede referenceværdier til pålidelig resultatevaluering
- Designet til kompatible Thermo Scientific™ mikropladelæsere
- Forudkonfigurerede SkanIt softwaresessioner og analysefiler inkluderet
Inkluderer:
- Verifikationsplade
- Kalibreringscertifikat
- Verifikationspladeadapter, hvor det kræves
- USB Drev med sessioner, reference- og dataanalyseskabelonfiler
Beskyttende bæretaske
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Multiskan Verifikationsplade (Abs), 16 bølgelængder |
| Til brug med (udstyr) | Multiskan Lett, Multiskan FC |
| Plade Type | Verifikationsplade |
| Bølgelængde | 16 bølgelængder |
| Inkluderer | NPL-sporbar Multiskan verifikationsplade, kalibreringscertifikat, USB med SkanIt sessioner og referencefiler, bæretaske |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.