Få mere at vide
Thermo Scientific™ Verifikationsplader til mikropladelæser
Artikelnummer. 11958995 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Produkttype:
Lumiwell Luminometric Verification Plate (Lum)
Multifunctional Verification Plate (Abs+Fl)
Multiskan Verification Plate (Abs), 16 Wavelengths
Multiskan Verification Plate (Abs), 8 Wavelengths
Spectrophotometric Verification Plate (Abs)
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Pakningsstørrelse
11958995 Multiskan Verification Plate (Abs), 8 Wavelengths Hver
17104669 Multiskan Verification Plate (Abs), 16 Wavelengths -
12463458 Lumiwell Luminometric Verification Plate (Lum) Hver
11560715 Spectrophotometric Verification Plate (Abs) Hver
32096685 Multifunctional Verification Plate (Abs+Fl) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11958995 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 24072800
På lager
Thermo Scientific Mikropladelæser-verifikationsplader er dedikerede ydelsesverifikationssystemer, der hjælper med at verificere og dokumentere de vigtigste præstationsparametre for Thermo Scientific Multiskan FC, Multiskan Himmel, Luminoskan , Fluoroskan FL, og Varioskan LUX .
Funktioner:
  • Bredt bølgelængdeområde på 340 til 850 nm
  • Hurtig aflæsning af både 96- og 384-brøndsplader
  • Rystning og inkubation op til 50°C til temperaturkritiske assays
  • Brugervenlighed via den store farveskærm og en række forskellige sprogversioner
  • Overlegen brugervenlighed og logisk arbejdsgang med Thermo Scientific™ SkanIt™-software
  • USB-port for nem dataoverførsel
Anbefalet til:
Immunoassays (ELISA), proteinassays, endotoksiner, cytotoksicitet og proliferationsassays, enzymassays, vækstkurver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Multiskan Verification Plate (Abs), 8 Wavelengths
Til brug med (udstyr) Multiskan Ease, Multiskan FC
Plade Type Verifikationsplade
Bølgelængde 8 Wavelengths
Inkluderer NPL-traceable Multiskan Verification Plate, Calibration certificate, USB with SkanIt sessions and reference files, Carrying case
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.