Få mere at vide
Thermo Scientific™ Verifikationsplader til mikropladelæser
Artikelnummer. 11560715 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Produkttype:
Multiskan Verifikationsplade, 16 bølgelængder
Multiskan Verifikationsplade, 8 bølgelængder
Spektrofotometrisk verifikationsplade
Verifikationsplade
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype unitSize
11560715 Spektrofotometrisk verifikationsplade Hver
11958995 Multiskan Verifikationsplade, 8 bølgelængder Hver
12463458 Verifikationsplade Hver
17104669 Multiskan Verifikationsplade, 16 bølgelængder -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11560715 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. N03394
Discount Lab Supplies
Brug rabatkode 28170
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific Mikropladelæser-verifikationsplader er dedikerede ydelsesverifikationssystemer, der hjælper med at verificere og dokumentere de vigtigste præstationsparametre for Thermo Scientific Multiskan FC, Multiskan Himmel, Luminoskan , Fluoroskan FL, og Varioskan LUX .
Multiskan Verifikationsplader og spektrofotometrisk verifikationsplade giver dig mulighed for at verificere parametre som fotometrisk nøjagtighed, præcision og linearitet, såvel som bølgelængde-nøjagtighed og strøglysstråling.
Lumiwell Luminometric Verification Plate er designet til at være en uafhængig relativ lysenhedsreference for luminometri med Thermo Scientific luminescens mikropladelæsere.
Vi anbefaler at kalibrere kontrolpladerne regelmæssigt. Hyppigheden af kalibrering afhænger af brug og laboratorieprocedurer. Rekalibreringen bør dog udføres mindst hvert andet år.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Spektrofotometrisk verifikationsplade
Til brug med (udstyr) Varioskan LUX Mikropladelæser, Multiskan Himmel, Multiskan Himmelhøjt
Plade Type Verifikationsplade
Produktlinje Varioskan
Inkluderer NPL (UK National Physical Laboratory) og NIST (US National Institute for Standards and Technology) sporbar spektrofotometrisk verifikationsplade Kalibreringscertifikat til spektrofotometrisk verifikationsplade
USB hukommelsesenhed inkl SkanIt™ softwaresessioner og referencefiler
Bæretaske til spektrofotometrisk verifikationsplade
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.