Få mere at vide
Gilson™ Mikropladestativ
Artikelnummer. 16636135 Shop alle Gilson produkter
Skift visning
Oversigt:
Kode 17
Artikelnummer. Oversigt
16636135 Kode 17
1 options
Artikelnummer. 16636135 Leverandør Gilson™ Leverandørnr. 170418
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4200.00 DKK
    3533.91 DKK / Pakke med 1
    Spare 666.09 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Disse stativer er til brug med FC203B og FC204 fraktionssamlere.
  • HPLC rensningsteknik
  • Anvendes med fraktionssamler
  • Kartype: Mikroplade
Tekniske data
Oversigt Kode 17