Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Mikroplade Immuno Polysorp 96 Brønd
Artikelnummer. 10234551
Skift visning
Farve:
Klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 210
Artikelnummer. Farve unitSize
10234551 Klar Pakke med 210
1 options
Artikelnummer. 10234551 Leverandør Thermo Scientific™ Nunc™ Leverandørnr. 473245
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Transferable solid phase (TSP) system letter testningen af en ELISA metode til to typer analytter samtidigt
Ensartede adsorptionsegenskaber Ideel
til screening af hybridomkulturer til antistofproduktion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Format Standard
Array 8 x 12
Farve Klar
Materiale Polystyren
Antal Wells 96
Overfladebehandling PolySorp
Well Shape Rund bund (U-brønd)