Få mere at vide
Thermo Scientific™ Nunc™ Mikroplade Immuno Maxisorp 96 Well
Beskrivelse
Transferable solid phase (TSP) system letter testningen af en ELISA metode til to typer analytter samtidigt
Ensartede adsorptionsegenskaber Ideel
til screening af hybridomkulturer til antistofproduktion.
Ensartede adsorptionsegenskaber Ideel
til screening af hybridomkulturer til antistofproduktion.
Tekniske data
Tekniske data
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Farve | Klar |
| Materiale | Polystyren |
| Antal Wells | 96 |
| Overfladebehandling | MaxiSorp |
| Well Shape | Rund bund (U-brønd) |