Få mere at vide
Fisherbrand™ Centrifuge til mikroplader
Artikelnummer. 16311338 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen:
2 standard PCR-mikroplader
Artikelnummer. Volumen
16311338 2 standard PCR-mikroplader
1 options
Artikelnummer. 16311338
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9450.00 DKK
    6124.02 DKK / Pakke med 1
    Spare 3325.98 DKK
    35% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til hurtige centrifugeringer af PCR-mikroplader. Fisherbrand Microplate Centrifuge har et lille fodaftryk med en let tilgængelig og aftagelig rotor for lettere rengøring.
  • Plads til to PCR-mikroplader i standardstørrelse
  • Roterer nemt dråber og kondens ned
  • Nem isætning og fjernelse af plader
  • Swing-out-rotordesignet eliminerer behovet for pladetætninger
  • Digitalt display
  • 2500 o/min./850 x g
  • Elektronisk bremse
Tekniske data
Volumen 2 standard PCR-mikroplader
Maks. Hastighed 2,500 rpm
Maks. RCF 850 x g
Højde (metrisk) Udvendig 140 mm
Bredde (metrisk) Udvendig 289 mm
Certificeringer/compliance CE-mærke
Inkluderer Enhed og swing-out-rotor, EU/UK-strømledning, brugsanvisning
Dybde (metrisk) 356 mm
Rotor medfølger Ja
Kølet Nej
Køretid 1 sek. til 10 min.
Display Type Digital