Få mere at vide
Thermo Scientific™ Mikropladeholdere til M-20 mikropladesvingende skovlrotor
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Integrere Thermo Scientific™ Mikropladeholdere til M-20 mikropladesvingende skovlrotor for at tilføje fleksibilitet til den svingende skovlrotor.
Inkluderer:
Forseglede bærere inkluderer bakker og låg (sæt med 2). Udskiftnings O-ringe til låg tilbydes som et sæt på fire, med fedt.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Mikropladebærer |
| Oversigt | Forseglede mikropladeholdere |
| Certificeringer/compliance | Bioindeslutningscertificeret af CAMR™, HPA, Porton Down, Storbritannien |