Få mere at vide
Grant Instruments™ Mikropladeblokke til molekylærbiologi og bioteknologiske applikationer
Beskrivelse
- Blokke i dobbelt størrelse
- Ekstraktionsværktøj medfølger
- Til brug med molekylærbiologi og bioteknologiske applikationer
- L x B x H: 140 x 100 x 75 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Standard 96-brønds plader (u-brønd, v-brønd, flad bund, høj temperatur) |
| Type | Blok |
| Inkluderer | Ekstraktionsværktøj, hængslet, dobbeltlagslåg til at skabe et isoleret inkubationskammer |
| Temperaturensartethed | ±0,5 °C |
| Dimensioner (L x B x H) | 140 x 100 x 75 mm |