Få mere at vide
Grant Instruments™ Mikropladeblokke til molekylærbiologi og bioteknologiske applikationer
Artikelnummer. 10271973
Skift visning
Temperaturensartethed:
±0,3 °C
±0,5 °C
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Temperaturensartethed unitSize
10271973 ±0,3 °C Hver
11400968 ±0,5 °C Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10271973 Leverandør Grant Instruments™ Leverandørnr. QDPH
Blokke i dobbelt størrelse leveres med ekstra udtræksværktøj
  • Blokke i dobbelt størrelse
  • Ekstraktionsværktøj medfølger
  • Til brug med molekylærbiologi og bioteknologiske applikationer
  • L x B x H: 140 x 100 x 75 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) 96-brønds mikroplader (0,2 ml) med strimler eller individuelle rør
Type Blok
Inkluderer Ekstraktionsværktøj
Temperaturensartethed ±0,3 °C
Rørstørrelse 6,2 mm dia. X 14 mmD
Dimensioner (L x B x H) 140 x 100 x 75 mm