Få mere at vide
Fisherbrand™ Mikropipette stativ
Artikelnummer. 10563893 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
10563893 Blå Hver
1 options
Artikelnummer. 10563893
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    217.00 DKK
    205.19 DKK / Pakke med 1
    Spare 11.81 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Læg i indkøbskurv
Hold seks pipetter i dette klassiske stativ. Fisherbrand™ Mikropipettestativ giver praktisk, sikker opbevaring til de fleste store pipettemærker. Lavet med holdbart ABS i et attraktivt, solidt blåt stativ.
  • Praktisk og sikker opbevaring
  • Klassisk pipettestativ med seks pladser designet til at rumme de fleste store pipettemærker
  • Øvre slidser 25 mm brede; Nedre slidser 20 mm brede
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Blå
Materiale ABS
Stillinger 6
Stabelbar Nej
Sterilitet Ikke-steril
Produkttype Mikropipette stativ