Få mere at vide
Hirschmann™ MicroPipetter
Artikelnummer. 10556542
Til brug med (applikation):
Micropipettes
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10556542
Brand: Hirschmann™ 9609900
Manual pipetting aid for micropipettes with ring mark
  • Contains replaceable adapter for optimum adaptation to pipette size 
Tekniske data
Til brug med (applikation) Micropipettes
Inkluderer Ring Mark and replaceable adapter
Type Micropipet
Engangs Single-use
Til brug med (udstyr) Micropipettes