Få mere at vide
Socorex™ Mikropipettestativ til Qualitix™ Tipfill Refill System
Artikelnummer. 15790649
Skift visning
Holder:
Mikropipettespidser (10 μL), Mikropipettespidser (200 μL)
Mikropipettespidser (1000 μL)
nr. pr. pakke:
6
10
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder nr. pr. pakke Pakningsstørrelse
15790649 Mikropipettespidser (1000 μL) 6 Pakke med 6
15770649 Mikropipettespidser (10 μL), Mikropipettespidser (200 μL) 10 Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15790649 Leverandør Socorex™ Leverandørnr. 3070.1000ER
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    231.00 DKK
    195.93 DKK / Pakke med 6
    Spare 35.07 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Genanvendelig, genlukkelig og mere pladsbesparende end konventionelle stativer. Socorex™ Mikropipettestativ til Qualitix™ Tipfill Refill System accepterer let mikropipette refill-pakker og har glatte, afrundede kanter og en ergonomisk snaplås, der ikke fanger handsker.
  • Accepterer Qualitix™ Tipfill Refill System refill-pakker.
  • Hængslet låg.
  • Glatte, afrundede kanter.
  • Ergonomisk snaplås, der ikke fanger handsker.
  • Gennemsigtigt låg.
  • Genanvendelig.
Tekniske data
Lukning inkluderet Ja
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Neutral
Holder Mikropipettespidser (1000 μL)
Stabelbar Ja
Til brug med (udstyr) Qualitix ™Tipfill Refill System
nr. pr. sag 8
nr. pr. pakke 6
Array 96