Få mere at vide
Socorex™ Mikropipettestativ til Qualitix™ Tipfill Refill System
Artikelnummer. 15770649
Skift visning
Holder:
Mikropipettespidser (10 μL), Mikropipettespidser (200 μL)
Mikropipettespidser (1000 μL)
nr. pr. pakke:
6
10
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holder nr. pr. pakke unitSize
15770649 Mikropipettespidser (10 μL), Mikropipettespidser (200 μL) 10 Pakke med 10
15790649 Mikropipettespidser (1000 μL) 6 Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15770649 Leverandør Socorex™ Leverandørnr. 3070.0210ER
Forventet forsendelse: 16-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Genanvendelig, genlukkelig og mere pladsbesparende end konventionelle stativer. Socorex™ Mikropipettestativ til Qualitix™ Tipfill Refill System accepterer let mikropipette refill-pakker og har glatte, afrundede kanter og en ergonomisk snaplås, der ikke fanger handsker.
  • Accepterer Qualitix™ Tipfill Refill System refill-pakker.
  • Hængslet låg.
  • Glatte, afrundede kanter.
  • Ergonomisk snaplås, der ikke fanger handsker.
  • Gennemsigtigt låg.
  • Genanvendelig.
Tekniske data
Lukning inkluderet Ja
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Neutral
Holder Mikropipettespidser (10 μL), Mikropipettespidser (200 μL)
Stabelbar Ja
Til brug med (udstyr) Qualitix ™Tipfill Refill System
nr. pr. sag 10
nr. pr. pakke 10
Array 96