Få mere at vide
Micronova™ Ventil børste
Artikelnummer. p-4658543 Shop alle Micronova produkter
Længde (metrisk):
40,6 cm
76,2 cm
Diameter (metrisk):
10,2 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12715755
Brand: Micronova™ BRWH50
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En stor, ovalformet børste med polyesterbørste med en BPA-fri plastkerne og håndtag, designet til at rense tromler, tanke og spande.
De Micronova Valve Brush er ideel til rengøring af udstyr, herunder tromler, tanke og spande. Alle byggematerialer er fremstillet af basisharpikser, der er BPA-fri og FDA-godkendt.
  • Stor, oval børste med påsat håndtag
  • Ideel til rengøring af tromler, tank, spande og andet udstyr
  • Polyesterbørster med plastkerne og håndtag
  • BPA fri og FDA godkendt
Tekniske data
Produkttype Ventil børste
Farvekodet No
Håndtag Type Plastic
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Indhold og opbevaring Opbevares ved omgivende temperatur
Diameter (engelsk) 4''
Diameter (metrisk) 10,2 cm
Diameter (metrisk) håndtag 10 cm
Engangs Genanvendelig
Til brug med (applikation) Ventilbørste til rengøring af tromler, tanke, spande
Længde (engelsk) 16 tommer
Længde (metrisk) 40,6 cm
Materiale Polyester
Modstandsdygtig overfor Kemikalier
Bredde (metrisk) 10.2 cm