Få mere at vide
Micronova™ Ventil børste
Artikelnummer. 12745755 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
40,6 cm
76,2 cm
Diameter (metrisk):
10,2 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
12745755 76,2 cm 10,2 cm Hver
12715755 40,6 cm 10,2 cm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12745755 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. BRWH70
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    652.00 DKK
    600.53 DKK / Pakke med 1
    Spare 51.47 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
En stor, ovalformet børste med polyesterbørste med en BPA-fri plastkerne og håndtag, designet til at rense tromler, tanke og spande.
De Micronova Valve Brush er ideel til rengøring af udstyr, herunder tromler, tanke og spande. Alle byggematerialer er fremstillet af basisharpikser, der er BPA-fri og FDA-godkendt.
  • Stor, oval børste med påsat håndtag
  • Ideel til rengøring af tromler, tank, spande og andet udstyr
  • Polyesterbørster med plastkerne og håndtag
  • BPA fri og FDA godkendt
Tekniske data
Produkttype Ventil børste
Farvekodet Nej
Håndtag Type Plast
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Hvid
Indhold og opbevaring Opbevares ved omgivende temperatur
Diameter (engelsk) 4''
Diameter (metrisk) 10,2 cm
Diameter (metrisk) håndtag 10 cm
Engangs Genanvendelig
Til brug med (applikation) Ventilbørste til rengøring af tromler, tanke, spande
Længde (engelsk) 30 tommer
Længde (metrisk) 76,2 cm
Materiale Polyester
Modstandsdygtig overfor Kemikalier
Bredde (metrisk) 10.2 cm