Få mere at vide
Micronova™ Quick Disconnect SSU-håndtag i rustfrit stål
Artikelnummer. 17501725 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Produkttype:
Fast håndtag
Fast håndtag, hurtig afbrydelsesmontering
Udtrækkeligt håndtag
Udtrækkeligt håndtag, Hurtig frakoblingsanordning
Universalt udtrækkeligt håndtag
Længde (engelsk):
12 tommer
14 til 23 tommer.
18 til 36 tommer.
25 tommer
37 tommer
38 til 72 tommer.
47 til 80 tommer.
51 tommer.
61 tommer.
62 til 120 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Længde (engelsk) unitSize
17501725 Udtrækkeligt håndtag 47 til 80 tommer. -
13177506 Udtrækkeligt håndtag 14 til 23 tommer. Hver
13127506 Udtrækkeligt håndtag, Hurtig frakoblingsanordning 18 til 36 tommer. Hver
11976845 Udtrækkeligt håndtag, Hurtig frakoblingsanordning 38 til 72 tommer. Hver
11986845 Udtrækkeligt håndtag, Hurtig frakoblingsanordning 62 til 120 tommer. Hver
13187506 Fast håndtag 12 tommer Hver
13167506 Fast håndtag 25 tommer Hver
13157506 Fast håndtag, hurtig afbrydelsesmontering 37 tommer Hver
12837033 Fast håndtag, hurtig afbrydelsesmontering 61 tommer. Hver
13147506 Fast håndtag - Hver
11996845 Fast håndtag 51 tommer. Hver
13137506 Universalt udtrækkeligt håndtag 38 til 72 tommer. Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 17501725 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. SSU10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1780.00 DKK
    1647.43 DKK / Pakke med 1
    Spare 132.57 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 30-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De grundlæggende elektropolerede håndtag i rustfrit stål med hurtige frakoblinger, der fungerer med alle Micronova QD-serien moppeadaptere og rengøringsværktøj. Fås i en række faste og forlængelige længder.
Hele håndtaget kan autoklaveres
De Micronova Rustfrit stål Quick Disconnect SSU-håndtag er lavet af 304 elektropoleret rustfrit stål med polyketonkomponenter, der giver stærke, slidstærke all-around forbindelser til effektiv og langvarig brug. Det medfølgende Quick Disconnect-tilbehør er designet til brug med QD-seriens moppeadaptere og rengøringsværktøjer.
  • Grundlæggende håndtag, der fungerer med alle Micronova moppesystemer
  • Elektropoleret rustfrit stål med polyketonkomponenter
  • Stærke, slidstærke forbindelser til langvarig brug
  • Tilgængelig fast eller udvidelig:
    • Håndtag med fast længde fås fra 20 cm til 1,5 m (5 fod)
    • Forlængerhåndtag tilgængelige fra 3 fod (1 m) til 10 fod (3 m)
  • Til brug med alle QD-seriens adaptere
  • Kan bruges med QP værktøjer og rammer med tilføjelse af SSA adapter
  • God kompatibilitet med desinfektionsmidler
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Produkttype Udtrækkeligt håndtag
Farve Grå
Længde (engelsk) 47 til 80 tommer.
Sterilitet Ikke steril
Længde (metrisk) 119 til 203 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Modstandsdygtig overfor Kemikalier, Korrosion
Plejevejledning Opbevares ved omgivelsestemperatur. Skyl for at fjerne desinfektionsmiddel før autoklavering eller opbevaring
Til brug med (udstyr) Mopper
Oversigt Hurtig afbrydelse af vedhæftet fil
Til brug med (applikation) Moppehåndtag til rengøring og rengøring af renrum
Farvekodet Nej
Materiale Elektropoleret rustfrit stål (304), Polyketon