Få mere at vide
Micronova™ Quick Disconnect SSU-håndtag i rustfrit stål
Shop alle Micronova produkter
Produkttype:
Fast håndtag
Fast håndtag, hurtig afbrydelsesmontering
Fixed Handle, Quick Disconnect Attachment
Udtrækkeligt håndtag
Udtrækkeligt håndtag, Hurtig frakoblingsanordning
Universalt udtrækkeligt håndtag
Længde (engelsk):
12 tommer
14 til 23 tommer.
18 til 36 tommer.
25 tommer
37 tommer
38 til 72 tommer.
47 til 80 tommer.
51 tommer.
61 in.
62 til 120 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Hele håndtaget kan autoklaveres
De Micronova Rustfrit stål Quick Disconnect SSU-håndtag er lavet af 304 elektropoleret rustfrit stål med polyketonkomponenter, der giver stærke, slidstærke all-around forbindelser til effektiv og langvarig brug. Det medfølgende Quick Disconnect-tilbehør er designet til brug med QD-seriens moppeadaptere og rengøringsværktøjer.
- Grundlæggende håndtag, der fungerer med alle Micronova moppesystemer
- Elektropoleret rustfrit stål med polyketonkomponenter
- Stærke, slidstærke forbindelser til langvarig brug
- Tilgængelig fast eller udvidelig:
- Håndtag med fast længde fås fra 20 cm til 1,5 m (5 fod)
- Forlængerhåndtag tilgængelige fra 3 fod (1 m) til 10 fod (3 m)
- Til brug med alle QD-seriens adaptere
- Kan bruges med QP værktøjer og rammer med tilføjelse af SSA adapter
- God kompatibilitet med desinfektionsmidler
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Fast håndtag |
| Farve | Gray |
| Længde (engelsk) | 25 tommer |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Længde (metrisk) | 63.5 cm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Modstandsdygtig overfor | Kemikalier, Korrosion |
| Plejevejledning | Opbevares ved omgivelsestemperatur. Skyl for at fjerne desinfektionsmiddel før autoklavering eller opbevaring |
| Til brug med (udstyr) | Mopper |
| Oversigt | Hurtig afbrydelse af vedhæftet fil |
| Vis mere |