Få mere at vide
Micronova™ Quick Disconnect SSU-håndtag i rustfrit stål
Artikelnummer. 11996845 Shop alle Micronova produkter
Produkttype:
Fast håndtag
Fast håndtag, hurtig afbrydelsesmontering
Fixed Handle, Quick Disconnect Attachment
Udtrækkeligt håndtag
Udtrækkeligt håndtag, Hurtig frakoblingsanordning
Universalt udtrækkeligt håndtag
Længde (engelsk):
12 tommer
14 til 23 tommer.
18 til 36 tommer.
25 tommer
37 tommer
38 til 72 tommer.
47 til 80 tommer.
51 tommer.
61 in.
62 til 120 tommer.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11996845
Brand: Micronova™ SSU7
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De grundlæggende elektropolerede håndtag i rustfrit stål med hurtige frakoblinger, der fungerer med alle Micronova QD-serien moppeadaptere og rengøringsværktøj. Fås i en række faste og forlængelige længder.
Hele håndtaget kan autoklaveres
De Micronova Rustfrit stål Quick Disconnect SSU-håndtag er lavet af 304 elektropoleret rustfrit stål med polyketonkomponenter, der giver stærke, slidstærke all-around forbindelser til effektiv og langvarig brug. Det medfølgende Quick Disconnect-tilbehør er designet til brug med QD-seriens moppeadaptere og rengøringsværktøjer.
  • Grundlæggende håndtag, der fungerer med alle Micronova moppesystemer
  • Elektropoleret rustfrit stål med polyketonkomponenter
  • Stærke, slidstærke forbindelser til langvarig brug
  • Tilgængelig fast eller udvidelig:
    • Håndtag med fast længde fås fra 20 cm til 1,5 m (5 fod)
    • Forlængerhåndtag tilgængelige fra 3 fod (1 m) til 10 fod (3 m)
  • Til brug med alle QD-seriens adaptere
  • Kan bruges med QP værktøjer og rammer med tilføjelse af SSA adapter
  • God kompatibilitet med desinfektionsmidler
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Produkttype Fast håndtag
Længde (engelsk) 51 tommer.
Sterilitet Ikke steril
Længde (metrisk) 130 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Modstandsdygtig overfor Kemikalier, Korrosion
Plejevejledning Opbevares ved omgivelsestemperatur. Skyl for at fjerne desinfektionsmiddel før autoklavering eller opbevaring
Til brug med (udstyr) Mopper
Oversigt Hurtig afbrydelse af vedhæftet fil
Til brug med (applikation) Moppehåndtag til rengøring og rengøring af renrum
Farvekodet No
Materiale Elektropoleret rustfrit stål (304), Polyketon