Få mere at vide
Micronova™ Håndsæber og desinfektionsmidler
Artikelnummer. 13454999 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Produkttype:
Antibakteriel håndsæbe
Behandsket hånd- og overfladedesinfektionsmiddel
Hånddesinfektion
Hånd- og handskesæbe
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Sterilitet Pakningsstørrelse
13454999 Hånddesinfektion Ikke steril -
13127296 Antibakteriel håndsæbe Ikke steril Pakke med 6
12832447 Behandsket hånd- og overfladedesinfektionsmiddel Steril Pakke med 6
13107296 Hånd- og handskesæbe Ikke steril Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 13454999 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. IC210
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Sæber og desinfektionsmidler formuleret med yderst effektive, ikke-irriterende ingredienser er ideelle til hyppig brug i rene og kontrollerede miljøer. Designet til brug med MicroDispenser™ . Inkluder en sadelpumpe.
Håndplejeprodukter er skånsomme og effektive med indbyggede hudblødgørende midler til hyppigt vaskede hænder. 500 mL sadelpumpeflaskerne kan bruges som selvstændige dispensere eller med M-Zone™ MicroDispenser™ Berøringsfri sæbedispenser (ICDISP-3) for at sikre uforurenede resultater.
  • NovaClenz™ Instant Hand Sanitizer, lavet med 62% ethanol for at forhindre virusoverførsel. Effektiv mod bakterier, herunder: pseudomonas, salmonella og stafylokokker. Effektiv til at reducere nosokomiale infektioner. Forstærket med blødgørende midler til at fugte hænderne.
  • Hy-G-Clenz™ Antimikrobiel håndsæbe, lavet med 0,13% benzalkoniumchlorid og naturlige blødgøringsmidler. Effektiv mod en lang række af både gram-positive og gram-negative bakterier. Vedvarende aktivitet op til tre timer. pH-balanceret og indeholder naturlige fugtighedscreme, ideel til hyppig håndvask. Opfylder OSHA standarder.
  • AquaHol™ Steril isopropylalkoholopløsning, lavet med 70 % steril IPA i 30 % Wifi-kvalitetsvand, og opfylder USP krav. Slutfiltreret til 0,1 mikron. Gamma bestrålet. Ideel til brug over renrumshandsker.
  • NovaDyne™ General Purpose Håndsæbe, pH-balanceret skånsom lotion håndsæbe. Lavet med indbyggede fugtighedscreme/hudblødgørende midler, ideel til hyppig håndvask.
  • LoNa™ Håndsæbe med lavt natriumindhold, lav-ionisk, lavtskummende håndsæbe og handskerenser, specielt designet til det højteknologiske renrum; mindre end 100 ppb natrium. pH-balanceret og ren nok til at blive brugt i ansigtet.
Tekniske data
Produkttype Hånddesinfektion
Farvekodet Nej
Form Gel
pH 7
Duft Uparfumeret
Sterilitet Ikke steril
Udseende Klar
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kogepunkt 77,78 °C (172 °F)
Plejevejledning Hold ved omgivende temperatur. Undgå direkte sollys. Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og anden antændelse.
Certificeringer/compliance Analysecertifikat
Farve Klar
Sammensætning 60% Ethanol Sanitizing Gel
Koncentration 65 til 72 %
Beholdertype HDPE
Indhold og opbevaring Opbevares i original beholder beskyttet mod direkte sollys på et tørt, køligt og godt ventileret sted, væk fra uforenelige materialer. Hold beholderen tæt lukket og forseglet indtil klar til brug.
Tæthed 0,89 g/ml ved 20 °C
Dimensioner (L x B x H) 7.75 x 1.75 x 3.75
Engangs Engangsbrug
Filtreret Ikke-filtreret
Brandfarlig Ja
Til brug med (applikation) Reducerer forekomsten af nosokomielle infektioner
Højde (engelsk) 7,75 tommer.
Højde (metrisk) 19.69 cm
Længde (engelsk) 3,75 tommer.
Længde (metrisk) 9.53 cm
Emballage Karton foret med polyethylen
Mængde 6/Cs.
Størrelse 500 mL
Opløselighed Letopløseligt i koldt vand og varmt vand.
Stil Stabelbar
Viskositet 47.000 og 150.000 mPa.s.
Volumen (engelsk) 16,9 oz.
Volumen (metrisk) 500 mL
Vægt (engelsk) 16,9 oz.
Vægt (metrisk) 0.5 kg
Bredde (engelsk) 1,75 tommer.
Bredde (metrisk) 4.45 cm
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • X6 NovaClenz hand sanitiser Sanofi ref:  9NI0024A
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: FATTY ALCOHOL ETHOXYLATE, BENZALKONIUM CHLORIDE, POTASSIUM HYDROXIDE