Få mere at vide
Micronova™ Håndsæber og desinfektionsmidler
BIOPHARMA
Artikelnummer. 13107296 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Produkttype:
Antibakteriel håndsæbe
Behandsket hånd- og overfladedesinfektionsmiddel
Hånddesinfektion
Hånd- og handskesæbe
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Sterilitet Pakningsstørrelse
13107296 Hånd- og handskesæbe Ikke steril Pakke med 6
13454999 Hånddesinfektion Ikke steril -
13127296 Antibakteriel håndsæbe Ikke steril Pakke med 6
12832447 Behandsket hånd- og overfladedesinfektionsmiddel Steril Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 13107296 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. IC110
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Sæber og desinfektionsmidler formuleret med yderst effektive, ikke-irriterende ingredienser er ideelle til hyppig brug i rene og kontrollerede miljøer. Designet til brug med MicroDispenser™ . Inkluder en sadelpumpe.
Håndplejeprodukter er skånsomme og effektive med indbyggede hudblødgørende midler til hyppigt vaskede hænder. 500 mL sadelpumpeflaskerne kan bruges som selvstændige dispensere eller med M-Zone™ MicroDispenser™ Berøringsfri sæbedispenser (ICDISP-3) for at sikre uforurenede resultater.
  • NovaClenz™ Instant Hand Sanitizer, lavet med 62% ethanol for at forhindre virusoverførsel. Effektiv mod bakterier, herunder: pseudomonas, salmonella og stafylokokker. Effektiv til at reducere nosokomiale infektioner. Forstærket med blødgørende midler til at fugte hænderne.
  • Hy-G-Clenz™ Antimikrobiel håndsæbe, lavet med 0,13% benzalkoniumchlorid og naturlige blødgøringsmidler. Effektiv mod en lang række af både gram-positive og gram-negative bakterier. Vedvarende aktivitet op til tre timer. pH-balanceret og indeholder naturlige fugtighedscreme, ideel til hyppig håndvask. Opfylder OSHA standarder.
  • AquaHol™ Steril isopropylalkoholopløsning, lavet med 70 % steril IPA i 30 % Wifi-kvalitetsvand, og opfylder USP krav. Slutfiltreret til 0,1 mikron. Gamma bestrålet. Ideel til brug over renrumshandsker.
  • NovaDyne™ General Purpose Håndsæbe, pH-balanceret skånsom lotion håndsæbe. Lavet med indbyggede fugtighedscreme/hudblødgørende midler, ideel til hyppig håndvask.
  • LoNa™ Håndsæbe med lavt natriumindhold, lav-ionisk, lavtskummende håndsæbe og handskerenser, specielt designet til det højteknologiske renrum; mindre end 100 ppb natrium. pH-balanceret og ren nok til at blive brugt i ansigtet.
Tekniske data
Produkttype Hånd- og handskesæbe
Farvekodet Nej
Form Viskøs væske
pH 5.5 to 6.5
Duft Blomster
Sterilitet Ikke steril
Udseende Clear to Straw
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kogepunkt 100 °C
Plejevejledning Rub hands together for 20 seconds. Rinse thoroughly with warm running water.
Certificeringer/compliance Compliant with OSHA standards.
Farve Pink (Pink)
Sammensætning pH Balanced General Purpose Hand Soap
Beholdertype HDPE
Indhold og opbevaring Store at ambient temperature. Avoid direct sunlight. Empty containers retain product residue and can be hazardous. Do not reuse container.
Tæthed 1.02 to 1.04
Dimensioner (L x B x H) 7.75 x 1.75 x 3.75
Engangs Engangsbrug
Brandfarlig Nej
Til brug med (applikation) Hand Soap
Højde (engelsk) 7,75 tommer.
Højde (metrisk) 19.69 cm
Længde (engelsk) 3,75 tommer.
Længde (metrisk) 9.53 cm
Emballage 6 flasker pr. polyforet æske
Mængde 6/Cs.
Modstandsdygtig overfor Kemi
Størrelse 500 mL
Opløselighed Letopløseligt i koldt vand og varmt vand.
Volumen (engelsk) 16,9 oz.
Volumen (metrisk) 500 mL
Vægt (engelsk) 16,9 oz.
Vægt (metrisk) 0.5 kg
Bredde (engelsk) 1,75 tommer.
Bredde (metrisk) 4.45 cm