Få mere at vide
Micronova™ Håndsæber og desinfektionsmidler
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12832447 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Produkttype:
Antibakteriel håndsæbe
Behandsket hånd- og overfladedesinfektionsmiddel
Hånddesinfektion
Hånd- og handskesæbe
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Sterilitet Pakningsstørrelse
12832447 Behandsket hånd- og overfladedesinfektionsmiddel Steril Pakke med 6
13454999 Hånddesinfektion Ikke steril -
13127296 Antibakteriel håndsæbe Ikke steril Pakke med 6
13107296 Hånd- og handskesæbe Ikke steril Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12832447 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. IC220
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Sæber og desinfektionsmidler formuleret med yderst effektive, ikke-irriterende ingredienser er ideelle til hyppig brug i rene og kontrollerede miljøer. Designet til brug med MicroDispenser™ . Inkluder en sadelpumpe.
Håndplejeprodukter er skånsomme og effektive med indbyggede hudblødgørende midler til hyppigt vaskede hænder. 500 mL sadelpumpeflaskerne kan bruges som selvstændige dispensere eller med M-Zone™ MicroDispenser™ Berøringsfri sæbedispenser (ICDISP-3) for at sikre uforurenede resultater.
  • NovaClenz™ Instant Hand Sanitizer, lavet med 62% ethanol for at forhindre virusoverførsel. Effektiv mod bakterier, herunder: pseudomonas, salmonella og stafylokokker. Effektiv til at reducere nosokomiale infektioner. Forstærket med blødgørende midler til at fugte hænderne.
  • Hy-G-Clenz™ Antimikrobiel håndsæbe, lavet med 0,13% benzalkoniumchlorid og naturlige blødgøringsmidler. Effektiv mod en lang række af både gram-positive og gram-negative bakterier. Vedvarende aktivitet op til tre timer. pH-balanceret og indeholder naturlige fugtighedscreme, ideel til hyppig håndvask. Opfylder OSHA standarder.
  • AquaHol™ Steril isopropylalkoholopløsning, lavet med 70 % steril IPA i 30 % Wifi-kvalitetsvand, og opfylder USP krav. Slutfiltreret til 0,1 mikron. Gamma bestrålet. Ideel til brug over renrumshandsker.
  • NovaDyne™ General Purpose Håndsæbe, pH-balanceret skånsom lotion håndsæbe. Lavet med indbyggede fugtighedscreme/hudblødgørende midler, ideel til hyppig håndvask.
  • LoNa™ Håndsæbe med lavt natriumindhold, lav-ionisk, lavtskummende håndsæbe og handskerenser, specielt designet til det højteknologiske renrum; mindre end 100 ppb natrium. pH-balanceret og ren nok til at blive brugt i ansigtet.
Tekniske data
Produkttype Behandsket hånd- og overfladedesinfektionsmiddel
Farvekodet Nej
Form Klar væske
pH 7
Duft Almindelig duft
Sterilitet Steril
Udseende Farveløs
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kogepunkt 83 °C (181,4 °F)
Plejevejledning Ideel til brug over renrumshandsker, før de går ind i aseptiske områder og mellem kritiske processer.
Certificeringer/compliance OSHA, Analyse, Overensstemmelse, Bestråling
Farve Klar
Sammensætning 70 % IPA, 30 % WFI kvalitetsvand
Koncentration 70% IPA
Beholdertype HDPE
Indhold og opbevaring Opbevares væk fra alle varme-/antændelseskilder og i original beholder, der er tæt lukket. Opbevares aflåst og adskilt fra oxiderende materialer. Undgå direkte sollys. Tomme beholdere kan indeholde produktrester og kan være farlige.
Tæthed 0,872 til 0,883 ved 20 °C
Dimensioner (L x B x H) 7.75 x 1.75 x 3.75
Engangs Engangsbrug
Filtreret Filtreret
Brandfarlig Ja
Til brug med (applikation) Steriliseringsmiddel til hænder og handsker
Til brug med (udstyr) ICDISP-3 Berøringsfri MicroDispenser
Højde (engelsk) 7,75 tommer.
Højde (metrisk) 19.69 cm
Længde (engelsk) 3,75 tommer.
Længde (metrisk) 9.53 cm
Smeltepunkt -90 °C (-130 °F)
Emballage 6 flasker pr. polyforet æske
Mængde 6/Cs.
Modstandsdygtig overfor Kemi
Størrelse 500 mL
Opløselighed Vandopløselig
Damptryk 4,1 kPa (30,753 mmHg) ved 20 °C
Volumen (engelsk) 16,9 oz.
Volumen (metrisk) 500 mL
Vægt (engelsk) 16,9 oz.
Vægt (metrisk) 0.5 kg
Bredde (engelsk) 1,75 tommer.
Bredde (metrisk) 4.45 cm
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • AquaHol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til alle lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.