Få mere at vide
Micronova™ M-Zone™ MicroDispenser™ Berøringsfri sæbedispenser
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11912475 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Bredde (metrisk):
12 cm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Pakningsstørrelse
11912475 12 cm Hver
1 options
Artikelnummer. 11912475 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. ICDISP3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1050.00 DKK
    971.31 DKK / Pakke med 1
    Spare 78.69 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Et berøringsfrit, håndpleje-dispenseringssystem, der tilbyder problemfri, vægmonteret installation og en tyngdekraftsdrevet pumpe til enkel udskiftning af flasker og effektiv batteribrug. Pærer kan nemt fastgøres til sæber og desinfektionsmidler til brug med dispenseren.
Kombinerer berøringsfri dispensering med problemfri installation og let udskiftning af flasker
De M-Zone™ MicroDispenser™ Berøringsfri sæbedispenser er designet til brug med et udvalg af ICCAP dispenseringskapsler, der skrues på de tilsvarende 500 ml udskiftelige flasker og klikker ind i brønden på dispenseren. Når den elektroniske stråle brydes af en hånd, der passerer under enheden, trykkes boblen på tuden ned for at dispensere enten 1 eller 2 ml håndpleje i håndfladen.
  • Berøringsfri håndplejedispenser
  • Vægbeslag med drypbakke
  • Problemfri installation og udskiftning af flaske
  • Kompakt, tyngdekraftforsynet enhed uden behov for slanger
  • Effektiv batteribrug
  • Til brug med et udvalg af ICCAP dispenseringskapsler:
    • ICCAP-16 - Grøn 2 mL dispenseringskapsel til sæbe og desinfektionsmiddel
    • ICCAP-17IR - Blå 1 mL dispenseringskapsel til steril IPA eller desinfektionsmiddel
  • Designet til brug med Micronova håndpleje 500 ml erstatningsflasker:
    • Hy-G-Clenz - antibakteriel sæbe, Aquahol - steril alkohol, NovaClenz - håndsprit og LoNa - lavt natrium håndsæbe
Tekniske data
Produkttype Håndsæbedispenser
Farvekodet Nej
Håndtag Type Ingen
Sterilitet Ikke steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance OSHA og CDC
Farve Hvid
Oversigt Kræver AA-batterier; Kræver Håndpleje 500 ml flasker og ICCAP-16 eller ICCAP-17IR
Til brug med (applikation) Farmaceutisk, biomedicinsk, sundhedspleje
Længde (engelsk) 5 tommer
Længde (metrisk) 13 cm
Materiale Plast
Volumen (metrisk) 500 mL
Bredde (metrisk) 12 cm