Få mere at vide
Micronova™ ACME gevind plasthåndtag
Artikelnummer. 15613216 Shop alle Micronova produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
101,6 til 182,8 cm
101,6 til 256,5 cm
122 cm
152,4 cm
172,7 til 464,8 cm
172,7 til 602 cm
30,4 cm
46 til 91 cm
60,9 cm
91 cm
Produkttype:
Fast håndtag
Udtrækkeligt håndtag
Udtrækkeligt håndtag
Pakningsstørrelse:
Hver
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Produkttype Pakningsstørrelse
15613216 46 til 91 cm Udtrækkeligt håndtag Hver
15248596 101,6 til 182,8 cm Udtrækkeligt håndtag Hver
15208616 172,7 til 602 cm Udtrækkeligt håndtag Hver
15288606 101,6 til 256,5 cm Udtrækkeligt håndtag Hver
15298606 172,7 til 464,8 cm Udtrækkeligt håndtag Hver
15237436 30,4 cm Fast håndtag Hver
15218616 60,9 cm Fast håndtag Hver
15288616 91 cm Fast håndtag Hver
15298616 122 cm Fast håndtag Hver
15208626 152,4 cm Fast håndtag Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 15613216 Leverandør Micronova™ Leverandørnr. STAEH036WH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    732.00 DKK
    673.45 DKK / Pakke med 1
    Spare 58.55 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-01-2027
Plastbelagt glasfiber, fast længde og udtrækbare håndtag. Designet med ACME Connect gevindender til brug med hele udvalget af Micronova adaptere, moppehoveder og værktøj til forenklet og alsidig rengøring.
Letvægts, plastikbelagte glasfiberhåndtag
Micronova ACME-gevindhåndtag i plast er lavet af letvægts glasfiber belagt med plastik og fås i en række af forlængelige og faste længdemuligheder. ACME Connect gevindenderne fastgøres direkte til plastikadapterne (QP-serien), eller brug SSA-2 ACME-gevindadapterne til at fastgøre til Quick Disconnect (QD-serien) moppehoveder.
  • Letvægts, plastikbelagte glasfiberhåndtag
  • ACME Connect gevindende tilslutning
  • Fås i fast længde eller kan forlænges
  • Faste længder spænder fra 12 til 60 tommer (30 cm til 1,5 m)
  • Udvidelige maksimale længder spænder fra 36 til 11,5 fod (90 cm til 3,5 m)
  • ACME Connect gevindende fastgøres direkte til plastikadapterne (QP-serien).
  • Fastgør til (QD-serien) moppehoveder via SSA-2 ACME gevindadaptere
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Produkttype Udtrækkeligt håndtag
Farvekode Hvid
Farve Hvid
Længde (engelsk) 18 til 36 tommer.
Sterilitet Ikke steril
Længde (metrisk) 46 til 91 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bredde (metrisk) 1,9 cm til 2,5 cm
Bredde (engelsk) 0,75 tommer til 1 tommer.
Modstandsdygtig overfor Almindelige desinfektionsmidler og rengøringsmidler
Engangs Genanvendelig
Trådstil ACME
Mængde 1 stk.
Plejevejledning Opbevares ved omgivelsestemperatur. Skyl for at fjerne desinfektionsmiddel før autoklavering eller opbevaring
Til brug med (udstyr) QP moppeadaptere og børster med gevindforbindelse
Til brug med (applikation) Moppehåndtag til rengøring og rengøring af renrum
Certificeringer/compliance ISO 9001 Certificeret Facility Certificate of Conformance
Farvekodet Ja
Materiale Glasfiber, Plast
Diameter (metrisk) 1,9 cm til 2,5 cm