Få mere at vide
Micronova™ ACME gevind plasthåndtag
Plastbelagt glasfiber, fast længde og udtrækbare håndtag. Designet med ACME Connect gevindender til brug med hele udvalget af Micronova adaptere, moppehoveder og værktøj til forenklet og alsidig rengøring.
Brand: Micronova™ STAH-36WH
163.24 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
Letvægts, plastikbelagte glasfiberhåndtag
Micronova ACME-gevindhåndtag i plast er lavet af letvægts glasfiber belagt med plastik og fås i en række af forlængelige og faste længdemuligheder. ACME Connect gevindenderne fastgøres direkte til plastikadapterne (QP-serien), eller brug SSA-2 ACME-gevindadapterne til at fastgøre til Quick Disconnect (QD-serien) moppehoveder.
- Letvægts, plastikbelagte glasfiberhåndtag
- ACME Connect gevindende tilslutning
- Fås i fast længde eller kan forlænges
- Faste længder spænder fra 12 til 60 tommer (30 cm til 1,5 m)
- Udvidelige maksimale længder spænder fra 36 til 11,5 fod (90 cm til 3,5 m)
- ACME Connect gevindende fastgøres direkte til plastikadapterne (QP-serien).
- Fastgør til (QD-serien) moppehoveder via SSA-2 ACME gevindadaptere
- Autoklaverbar
Tekniske data
Fast håndtag | |
Hvid | |
Ikke steril | |
Autoklaverbar | |
0,75 tommer | |
Genanvendelig | |
1 stk. | |
QP moppeadaptere og børster med gevindforbindelse | |
ISO 9001 Certificeret Facility Certificate of Conformance | |
Glasfiber, Plast |
Hvid | |
36 tommer. | |
91 cm | |
1.9 cm | |
Almindelige desinfektionsmidler og rengøringsmidler | |
ACME | |
Opbevares ved omgivelsestemperatur. Skyl for at fjerne desinfektionsmiddel før autoklavering eller opbevaring | |
Moppehåndtag til rengøring og rengøring af renrum | |
Ja | |
1.9 cm |
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
Partinummer | Certifikattype | Dato | Katalognummer |
---|---|---|---|
046767-000 | Overensstemmelsescertifikat | 31/12/2024 | STAH-36WH |
042189-000 | Overensstemmelsescertifikat | 04/03/2024 | STAH-36WH |
037563-000 | Overensstemmelsescertifikat | 29/03/2023 | STAH-36WH |
034567-000 | Overensstemmelsescertifikat | 22/09/2022 | STAH-36WH |
041620-000 | Overensstemmelseserklæring | 04/01/2024 | STAH-36WH |