Beskrivelse
Letvægts, plastikbelagte glasfiberhåndtag
Micronova ACME-gevindhåndtag i plast er lavet af letvægts glasfiber belagt med plastik og fås i en række af forlængelige og faste længdemuligheder. ACME Connect gevindenderne fastgøres direkte til plastikadapterne (QP-serien), eller brug SSA-2 ACME-gevindadapterne til at fastgøre til Quick Disconnect (QD-serien) moppehoveder.
- Letvægts, plastikbelagte glasfiberhåndtag
- ACME Connect gevindende tilslutning
- Fås i fast længde eller kan forlænges
- Faste længder spænder fra 12 til 60 tommer (30 cm til 1,5 m)
- Udvidelige maksimale længder spænder fra 36 til 11,5 fod (90 cm til 3,5 m)
- ACME Connect gevindende fastgøres direkte til plastikadapterne (QP-serien).
- Fastgør til (QD-serien) moppehoveder via SSA-2 ACME gevindadaptere
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Udtrækkeligt håndtag |
| Farvekode | Hvid |
| Farve | Hvid |
| Længde (engelsk) | 40 til 72 tommer. |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Længde (metrisk) | 101,6 til 182,8 cm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Bredde (metrisk) | 1,9 cm til 2,5 cm |
| Bredde (engelsk) | 0,75 tommer til 1 tommer. |
| Modstandsdygtig overfor | Almindelige desinfektionsmidler og rengøringsmidler |
| Vis mere |