Få mere at vide
Micronova™ ACME gevind plasthåndtag
Shop alle Micronova produkter
Længde (metrisk):
101,6 til 182,8 cm
101,6 til 256,5 cm
122 cm
152,4 cm
172,7 til 464,8 cm
172,7 til 602 cm
30,4 cm
46 til 91 cm
60,9 cm
91 cm
Produkttype:
Fast håndtag
Udtrækkeligt håndtag
Udtrækkeligt håndtag
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Letvægts, plastikbelagte glasfiberhåndtag
Micronova ACME-gevindhåndtag i plast er lavet af letvægts glasfiber belagt med plastik og fås i en række af forlængelige og faste længdemuligheder. ACME Connect gevindenderne fastgøres direkte til plastikadapterne (QP-serien), eller brug SSA-2 ACME-gevindadapterne til at fastgøre til Quick Disconnect (QD-serien) moppehoveder.
- Letvægts, plastikbelagte glasfiberhåndtag
- ACME Connect gevindende tilslutning
- Fås i fast længde eller kan forlænges
- Faste længder spænder fra 12 til 60 tommer (30 cm til 1,5 m)
- Udvidelige maksimale længder spænder fra 36 til 11,5 fod (90 cm til 3,5 m)
- ACME Connect gevindende fastgøres direkte til plastikadapterne (QP-serien).
- Fastgør til (QD-serien) moppehoveder via SSA-2 ACME gevindadaptere
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Fast håndtag |
| Farvekode | Hvid |
| Farve | Hvid |
| Længde (engelsk) | 24 tommer |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Længde (metrisk) | 60,9 cm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Bredde (metrisk) | 1.9 cm |
| Bredde (engelsk) | 0,75 tommer |
| Modstandsdygtig overfor | Almindelige desinfektionsmidler og rengøringsmidler |
| Vis mere |