Få mere at vide
Micronova™ ACME gevind plasthåndtag
Artikelnummer. 15208626 Shop alle Micronova produkter
Længde (metrisk):
101,6 til 182,8 cm
101,6 til 256,5 cm
122 cm
152,4 cm
172,7 til 464,8 cm
172,7 til 602 cm
30,4 cm
46 til 91 cm
60,9 cm
91 cm
Produkttype:
Fast håndtag
Udtrækkeligt håndtag
Udtrækkeligt håndtag
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15208626
Brand: Micronova™ STAH60WH
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Plastbelagt glasfiber, fast længde og udtrækbare håndtag. Designet med ACME Connect gevindender til brug med hele udvalget af Micronova adaptere, moppehoveder og værktøj til forenklet og alsidig rengøring.
Letvægts, plastikbelagte glasfiberhåndtag
Micronova ACME-gevindhåndtag i plast er lavet af letvægts glasfiber belagt med plastik og fås i en række af forlængelige og faste længdemuligheder. ACME Connect gevindenderne fastgøres direkte til plastikadapterne (QP-serien), eller brug SSA-2 ACME-gevindadapterne til at fastgøre til Quick Disconnect (QD-serien) moppehoveder.
  • Letvægts, plastikbelagte glasfiberhåndtag
  • ACME Connect gevindende tilslutning
  • Fås i fast længde eller kan forlænges
  • Faste længder spænder fra 12 til 60 tommer (30 cm til 1,5 m)
  • Udvidelige maksimale længder spænder fra 36 til 11,5 fod (90 cm til 3,5 m)
  • ACME Connect gevindende fastgøres direkte til plastikadapterne (QP-serien).
  • Fastgør til (QD-serien) moppehoveder via SSA-2 ACME gevindadaptere
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Produkttype Fast håndtag
Farvekode Hvid
Farve Hvid
Længde (engelsk) 60 tommer.
Sterilitet Ikke steril
Længde (metrisk) 152,4 cm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Bredde (metrisk) 1.9 cm
Bredde (engelsk) 0,75 tommer
Modstandsdygtig overfor Almindelige desinfektionsmidler og rengøringsmidler
Engangs Genanvendelig
Trådstil ACME
Mængde 1 stk.
Plejevejledning Opbevares ved omgivelsestemperatur. Skyl for at fjerne desinfektionsmiddel før autoklavering eller opbevaring
Til brug med (udstyr) QP moppeadaptere og børster med gevindforbindelse
Til brug med (applikation) Moppehåndtag til rengøring og rengøring af renrum
Certificeringer/compliance ISO 9001 Certificeret Facility Certificate of Conformance
Farvekodet Ja
Materiale Glasfiber, Plast
Diameter (metrisk) 1.9 cm