Få mere at vide
Micronova™ ACME gevind plasthåndtag
Artikelnummer. 15208616 Shop alle Micronova produkter
Længde (metrisk):
101,6 til 182,8 cm
101,6 til 256,5 cm
122 cm
152,4 cm
172,7 til 464,8 cm
172,7 til 602 cm
30,4 cm
46 til 91 cm
60,9 cm
91 cm
Produkttype:
Fast håndtag
Udtrækkeligt håndtag
Udtrækkeligt håndtag
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15208616
Brand: Micronova™ STAEH237BL
Plastbelagt glasfiber, fast længde og udtrækbare håndtag. Designet med ACME Connect gevindender til brug med hele udvalget af Micronova adaptere, moppehoveder og værktøj til forenklet og alsidig rengøring.
Letvægts, plastikbelagte glasfiberhåndtag
Micronova Plastic ACME Threaded Handles are made from lightweight fiberglass coated in plastic and are available in a range of extendable and fixed length options. The ACME Connect threaded ends attach directly to the plastic (QP series) adapters, or use the SSA-2 ACME Thread Adapters to attach to Quick Disconnect (QD series) mop heads.
  • Lightweight, plastic coated fiberglass handles
  • ACME Connect threaded end connection
  • Available fixed length or extendable
  • Fixed lengths range from 12 to 60 inches (30 cm to 1.5 m)
  • Extendable maximum lengths range from 36 in to 11.5 ft (90 cm to 3.5 m)
  • ACME Connect threaded end attaches directly to the plastic (QP series) adapters
  • Attach to (QD series) mop heads via the SSA-2 ACME Thread Adapters
  • Autoclavable
Tekniske data
Produkttype Udtrækkeligt håndtag
Farvekode Black
Farve White, Black
Længde (engelsk) 68 to 237 in.
Sterilitet Non-sterile
Længde (metrisk) 172,7 til 602 cm
Autoklaverbar Autoclavable
Bredde (metrisk) 1.9 cm to 2.5 cm
Bredde (engelsk) 0.75 in. to 1 in.
Modstandsdygtig overfor Common disinfectants and cleaning solutions
Engangs Reusable
Trådstil Universal Acme; Black End Cap
Mængde 1 Ea.
Plejevejledning Store at Ambient Temperature. Rinse to remove Disinfectant before Autoclave or Storage
Til brug med (udstyr) QP mop adapters and brushes with threaded connection
Til brug med (applikation) Mop Handle for Cleaning and Sanitizing Cleanrooms
Certificeringer/compliance ISO 9001 Certified Facility Certificate of Conformance
Farvekodet Yes
Materiale Fiberglass, Plastic
Diameter (metrisk) 1.9 cm to 2.5 cm